Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
47869.EA
53.3
EUR
47869.
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formule:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P MW: 1355,38 g/mol Smeltpunt: 320 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00151092 CAS nummer: 68-19-9 EINECS: 200-680-0 Merck Index: 12,10152 |