2,3-Dichloro-5,6-dicyano-p-benzoquinone 98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 84-58-2
Molecular Formula: C8Cl2N2O2
Formula Weight: 227.01
Melting Point: 214-218°
Beilstein Reference: 747939
Merck Reference: 14,3063
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001593
Formule:
C₈Cl₂N₂O₂ Kookpunt: 396 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 214…218 °C Dichtheid: 1,713 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001593 CAS nummer: 84-58-2 EINECS: 201-542-2 UN: 3439 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,3063 |