p-Benzochinon, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
12309-100G 12309-25G
12309-100GEA 603 EUR
12309-100G 12309-25G
p-Benzochinon, Supelco®
p-Benzochinon
Formule: C₆H₄O₂
Kookpunt: ∼174 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 112…114 °C
Dichtheid: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001591
CAS nummer: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
UN: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,08259
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5ff55bf47f3fbb18431bc9082a0a80a544544d&vid=4fb17acee77decda477147951df6c144f29f6ec4&prid=web&clid=SAPDAM