Cyclohexyl isothiocyanate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15585.06 A15585.14
A15585.06EA 27.3 EUR
A15585.06 A15585.14
Cyclohexyl isothiocyanate ≥98%
Cyclohexyl isothiocyanate
Formule: C₇H₁₁NS
Kookpunt: 219 °C
Smeltpunt: 70…72 °C
Dichtheid: 1,033
Vlampunt: 95 °C (203 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003841
CAS nummer: 1122-82-3
EINECS: 214-361-9
UN: 2922
ADR: 8,III