Cyclohexanol
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Hydroxycyclohexane, Hexahydrophenol
7756.1 7756.2
ROTH7756.1EA 0 EUR
ROTH7756.1 ROTH7756.2
Cyclohexanol
Cyclohexanol
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100.16 g/mol
Kookpunt: 161
Smeltpunt: 25
Dichtheid: 0.947 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 59
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003855
CAS nummer: 108-93-0
EINECS: 203-630-6
Merck Index: 13,02754
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8878907005758628f5927d7b0f43a99f57de5ae8&vid=c5d64c7b5d58d205d87b42eb97190b1693d3508a&prid=web&clid=SAPDAM