myo-Inositol, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04507.0050 1.04507.0250
1.04507.0050EA 49.8 EUR
1.04507.0050 1.04507.0250
myo-Inositol, Millipore®
myo-Inositol
Formule: C₆H₁₂O₆
Kookpunt: 291 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 210 °C
Dichtheid: 1,752 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077932
CAS nummer: 87-89-8
EINECS: 201-781-2
Merck Index: 13,05001