Cyclohexaan
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Hexahydrobenzene, Hexamethylene
6570.1 6570.2 6570.3 6570.4
ROTH6570.1EA 0 EUR
ROTH6570.1 ROTH6570.2 ROTH6570.3 ROTH6570.4
Cyclohexaan
Cyclohexaan
Formule: C₆H₁₂
MW: 84.16 g/mol
Kookpunt: 81
Smeltpunt: 7
Dichtheid: 0.7785 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –18 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003814
CAS nummer: 110-82-7
EINECS: 203-806-2
UN: 1145
ADR: 3 II
Merck Index: 13,02752
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e51ba998bef126804c3fd25b361be72cd9545&vid=d1e7f75d9f2a944eb15a7740c5254588cc9a4e67&prid=web&clid=SAPDAM