3,3,5-Trimethylcyclohexanone
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BTBG00138.250 BTBG00138.1
MAYBBTBG00138.250EA 0 EUR
MAYBBTBG00138.250 MAYBBTBG00138.1
3,3,5-Trimethylcyclohexanone
3,3,5-Trimethylcyclohexanone
Formule: C₉H₁₆O
Kookpunt: 188,8 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019466
CAS nummer: 873-94-9
EINECS: 212-855-9