2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Leverancier: Cayman Chemical
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methylcyclohexane-1,3-dione
10007138-1 10007138-10 10007138-5
CAYM10007138-1EA 32 EUR
CAYM10007138-1 CAYM10007138-10 CAYM10007138-5
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
2-Methyl-1,3-cyclohexanedione
Formule: C₇H₁₀O₂
Kookpunt: 100…102 °C (8 mmHg)
Smeltpunt: 206…209 °C
Dichtheid: 1,313 g/cm³ (–150.15 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001587
CAS nummer: 1193-55-1
EINECS: 214-773-9