trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H27455.03 H27455.06
H27455.03EA 44.4 EUR
H27455.03 H27455.06
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid ≥98%
trans-4-Methylcyclohexanecarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 13064-83-0 Molecular Formula: C8H14O2 Formula Weight: 142.20 Melting Point: 109-110° MDL No.: MFCD00074943
Formule: C₈H₁₄O₂
Smeltpunt: 109…110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00074943
CAS nummer: 13064-83-0
EINECS: 235-959-6