2-Cyclohexylethanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 4442-79-9
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -20°
Boiling Point: 206-207°
Beilstein Reference: 1848152
MDL No.: MFCD00001525
Formule:
C₈H₁₆O Kookpunt: 206…207 °C Smeltpunt: –20 °C Dichtheid: 0,920 Vlampunt: 86 °C (186 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001525 CAS nummer: 4442-79-9 EINECS: 224-672-1 |