Cyclobutylméthanol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 99%
CAS No.: 4415-82-1
Molecular Formula: C5H10O
Formula Weight: 86.13
Flash Point: 39°(102°F)
Refractive Index: 1.4465
Boiling Point: 143-144°
Beilstein Reference: 2036027
UN No.: 1105
MDL No.: MFCD00001330
Formule:
C₅H₁₀O Kookpunt: 143…144 °C Dichtheid: 0,913 Vlampunt: 39 °C (102 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001330 CAS nummer: 4415-82-1 EINECS: 224-575-4 UN: 1105 ADR: 3,III |