Cyclopropylméthanol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cyclopropyl carbinol, Cyclopropanemethanol
296820250 296820010 296821000 296822500
ACRO296820250EA 48.7 EUR
ACRO296820250 ACRO296820010 ACRO296821000 ACRO296822500
Cyclopropylméthanol 99%
Cyclopropylméthanol
Formule: C₄H₈O
Kookpunt: 123…124 °C (738 mmHg)
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³
Vlampunt: 35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001309
CAS nummer: 2516-33-8
EINECS: 219-735-5
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %