3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
126660100 126660010 126660500
ACRO126660100EA 75.9 EUR
ACRO126660100 ACRO126660010 ACRO126660500
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one 98%
3-Methyl-2-cyclohexen-1-one
Formule: C₇H₁₀O
Kookpunt: 199…200 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 0,97 g/cm³
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001581
CAS nummer: 1193-18-6
EINECS: 214-769-7
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4935 to 1.4955 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %