Octamethylcyclotetrasiloxaan 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
216470250 216471000 216475000
ACRO216470250EA 31.5 EUR
ACRO216470250 ACRO216471000 ACRO216475000
Octamethylcyclotetrasiloxaan 98%
Octamethylcyclotetrasiloxaan
Formule: [-Si(CH₃)₂O-]₄
Kookpunt: 175…176 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 17…18 °C
Dichtheid: 0,956 g/cm³
Vlampunt: 56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003269
CAS nummer: 556-67-2
EINECS: 209-136-7
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,06843
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %