1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: DABCO
A14003.22 A14003.36
A14003.22EA 44.9 EUR
A14003.22 A14003.36
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane ≥98%
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane
Purity: 98% CAS No.: 280-57-9 Molecular Formula: C6H12N2 Formula Weight: 112.17 Flash Point: 62°(143°F) Odour: Amine-like Boiling Point: 174-176° Beilstein Reference: 103618 Merck Reference: 14,9669 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00006689
Formule: C₆H₁₂N₂
Kookpunt: 174…176 °C
Smeltpunt: 155…160 °C
Dichtheid: 1,140
Vlampunt: 62 °C (143 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006689
CAS nummer: 280-57-9
EINECS: 205-999-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,9669