2-Thiobarbituric acid
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 4,6-Dihydroxy-2-mercaptopyrimidine
36108.01 36108.02
SERA36108.01EA 28.84 EUR
SERA36108.01 SERA36108.02
2-Thiobarbituric acid
2-Thiobarbituric acid
Formule: C₄H₄N₂O₂S
MW: 144.15 g/mol
Kookpunt: 419
Smeltpunt: 235
Dichtheid: 1.661 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006674
CAS nummer: 504-17-6
EINECS: 207-985-8