Barbituric acid
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4927.1 4927.2
ROTH4927.1EA 0 EUR
ROTH4927.1 ROTH4927.2
Barbituric acid
Barbituric acid
Formule: C₄H₄N₂O₃
Kookpunt: 441 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 250…252 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006666
CAS nummer: 67-52-7
EINECS: 200-658-0
Merck Index: 13,00966