Piperazine, watervrij 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15049.36 A15049.0E A15049.22
A15049.36EA 55.8 EUR
A15049.36 A15049.0E A15049.22
Piperazine, watervrij 99%
Piperazine
Purity: 99% CAS No.: 110-85-0 Molecular Formula: C4H10N2 Formula Weight: 86.14 Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 108-113° Boiling Point: 146-148° Beilstein Reference: 102555 Merck Reference: 14,7464 UN No.: 2579 MDL No.: MFCD00005953
Formule: C₄H₁₀N₂
Kookpunt: 146…148 °C
Smeltpunt: 108…113 °C
Dichtheid: 1,110
Vlampunt: 88 °C (190 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005953
CAS nummer: 110-85-0
EINECS: 203-808-3
UN: 2579
ADR: 8,III
Merck Index: 14,7464