1-Ethylpiperazine 98
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Ethylpiperazine
L15539.36 L15539.14 L15539.22 AB173589.0025
L15539.36EA 159 EUR
L15539.36 L15539.14 L15539.22 ABCRAB173589.0025
1-Ethylpiperazine 98
1-Ethylpiperazine
Purity: 98% CAS No.: 5308-25-8 Molecular Formula: C6H14N2 Formula Weight: 114.19 Flash Point: 43°(109°F) Refractive Index: 1.4690 Odour: Amine-like Boiling Point: 157° Beilstein Reference: 102971 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00059912
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114.19 g/mol
Kookpunt: 157 °C
Smeltpunt: –60 °C
Dichtheid: 0.899
Vlampunt: 43 °C (109 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00059912
CAS nummer: 5308-25-8
EINECS: 226-166-8
UN: 2733
ADR: 3 III