1-Methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M0553-25ML M0553-500ML M0553-100ML
TCIAM0553-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0553-25ML TCIAM0553-500ML TCIAM0553-100ML
1-Methylpiperazine ≥98.0% (by GC)
1-Methylpiperazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Kookpunt: 137°C
Smeltpunt: –6 °C
Dichtheid: 0,9085 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 42°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005966
CAS nummer: 109-01-3
EINECS: 203-639-5
UN: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&vid=3a6a8acf40824db0ae74d15c5399ab06910c7653&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %