1-Phenylpiperazine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
N-Phenylpiperazine
A12610.14
A12610.22
A12610.36
A12610.14EA
32.2
EUR
A12610.14
A12610.22
A12610.36
1-Phenylpiperazine ≥98%
1-Phenylpiperazine
Purity: 98+%
CAS No.: 92-54-6
Molecular Formula: C10H14N2
Formula Weight: 162.24
Flash Point: 141°(286°F)
Refractive Index: 1.5880
Melting Point: 17-19°
Boiling Point: 285-286°
Beilstein Reference: 132157
UN No.: 2927
MDL No.: MFCD00005957
Formule:
C₁₀H₁₄N₂ Kookpunt: 285…286 °C Smeltpunt: 17…19 °C Dichtheid: 1,064 Vlampunt: 141 °C (286 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005957 CAS nummer: 92-54-6 EINECS: 202-165-6 UN: 2927 ADR: 6.1,II |