4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Kryptofix 222, Cryptand 222, (2.2.2)Cryptand
291950010
291950050
291952500
ACRO291950010EA
160
EUR
ACRO291950010
ACRO291950050
ACRO291952500
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222) 98%
4,7,13,16,21,24-Hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacosane (Kryptofix® 222)
Formule:
C₁₈H₃₆N₂O₆ Smeltpunt: 68…72 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00005111 CAS nummer: 23978-09-8 EINECS: 245-962-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Specification Test Results
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 68 to 72 °C |
GC | ≥97.5 % |