2,7-Dibromo-9-fluorenone 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,7-Dibromo-9H-fluoren-9-one
H25919.06 H25919.03
H25919.06EA 98.6 EUR
H25919.06 H25919.03
2,7-Dibromo-9-fluorenone 96%
2,7-Dibromo-9-fluorenone
Purity: 96% CAS No.: 14348-75-5 Molecular Formula: C13H6Br2O Formula Weight: 337.99 Melting Point: 195-196° MDL No.: MFCD00010790
Formule: C₁₃H₆Br₂O
Smeltpunt: 195…196 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010790
CAS nummer: 14348-75-5