1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B23421.14 B23421.22 B23421.36
B23421.14EA 41.9 EUR
B23421.14 B23421.22 B23421.36
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone 96%
1,8-Dichloro-9,10-anthraquinone
Purity: 96% CAS No.: 82-43-9 Molecular Formula: C14H6Cl2O2 Formula Weight: 277.11 Melting Point: 201-203° MDL No.: MFCD00001191
Formule: C₁₄H₆Cl₂O₂
Smeltpunt: 201…203 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001191
CAS nummer: 82-43-9
EINECS: 201-420-9