1,4-Diamino-9,10-anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.42128.0025 8.42128.0100
8.42128.0025EA 54.5 EUR
8.42128.0025 8.42128.0100
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,4-Diamino-9,10-anthraquinone
Formule: C₁₄H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001224
CAS nummer: 128-95-0
EINECS: 204-922-6