1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A12001.22
A12001.36
A12001.22EA
46.5
EUR
A12001.22
A12001.36
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,8-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95%
CAS No.: 117-10-2
Molecular Formula: C14H8O4
Formula Weight: 240.21
Melting Point: 191-193° subl.
Beilstein Reference: 2054727
Merck Reference: 14,2815
MDL No.: MFCD00001211
Formule:
C₁₄H₈O₄ Dichtheid: 1,537 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >200 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001211 CAS nummer: 117-10-2 EINECS: 204-173-5 Merck Index: 14,2815 |