1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A11010.0B A11010.30
A11010.0BEA 113 EUR
A11010.0B A11010.30
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone 95%
1,4-Dihydroxy-9,10-anthraquinone
Purity: 95% CAS No.: 81-64-1 Molecular Formula: C14H8O4 Formula Weight: 240.21 Flash Point: 222°(431°F) Melting Point: 195-198° Boiling Point: ca 450° Beilstein Reference: 1914036 Merck Reference: 14,8064 MDL No.: MFCD00001209
Formule: C₁₄H₈O₄
Kookpunt: ∼450 °C
Smeltpunt: 195…198 °C
Dichtheid: 1,278 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 222 °C (431 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001209
CAS nummer: 81-64-1
EINECS: 201-368-7
Merck Index: 14,8064