2-Aminofluorene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B22769.03
B22769.06
B22769.14
B22769.03EA
21.8
EUR
B22769.03
B22769.06
B22769.14
2-Aminofluorene 98%
2-Aminofluorene
Purity: 98%
CAS No.: 153-78-6
Molecular Formula: C13H11N
Formula Weight: 181.24
Melting Point: 126-130°
Beilstein Reference: 1945861
Formule:
C₁₃H₁₁N Kookpunt: 327 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 126…130 °C Dichtheid: 1,281 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001125 CAS nummer: 153-78-6 EINECS: 205-817-8 |