Fluorescein
Leverancier: Chemicon
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3',6'-Dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 2-(6-Hydroxy-3-oxo-(3H)-xanthen-9-yl)benzoic acid
MAB045 MAB045A MAB045P MAB045X
CHMCMAB045EA 0 EUR
CHMCMAB045 CHMCMAB045A CHMCMAB045P CHMCMAB045X
Fluorescein
Fluorescein
Formule: C₂₀H₁₂O₅
Smeltpunt: 314…316 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005050
CAS nummer: 2321-07-5
EINECS: 219-031-8
Merck Index: 13,04185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97b9d8d37f0106f4c8ef2d7759759d21bd43cc03&vid=25b78df95a04ab26c5ba8c96b95f031056926b13&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b0e97bec9c9f44dd58e1cd0ca79d7e94c3ba82d&vid=a29b350acb5fd71b32a30baa408af54494e42d59&prid=web&clid=SAPDAM