1,3-Dithiane 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
169510050
169510250
169511000
ACRO169510050EA
47.8
EUR
ACRO169510050
ACRO169510250
ACRO169511000
1,3-Dithiane 97%
1,3-Dithiane
Formule:
C₄H₈S₂ Kookpunt: 207 - 208 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 49…54 °C Dichtheid: 1,36 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 90 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006654 CAS nummer: 505-23-7 EINECS: 208-006-7 ADR: 9, |
Specification Test Results
Appearance | White to light beige Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 49 to 54 °C |
GC | ≥96.0 % |