5-Nitro-2-furaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Nitrofurfural
AC17386DA AC17386.10 AC17386.50
MAYBAC17386DAEA 0 EUR
MAYBAC17386DA MAYBAC17386.10 MAYBAC17386.50
5-Nitro-2-furaldehyde 97%
5-Nitro-2-furaldehyde
Formule: C₅H₃NO₄
Kookpunt: 272 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 34…35 °C
Dichtheid: 1,34 g/cm³
Vlampunt: 33 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003230
CAS nummer: 698-63-5
EINECS: 211-816-3
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Yellow to brown Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥96.0 %