5-Ethyl-2-furaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 23074-10-4
Molecular Formula: C7H8O2
Formula Weight: 124.14
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5220
Boiling Point: 79-81°/12mm
Beilstein Reference: 1982
MDL No.: MFCD00030605
Formule:
C₇H₈O₂ Kookpunt: 79…81 °C (12 mmHg) Dichtheid: 1,055 Vlampunt: 65 °C (149 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00030605 CAS nummer: 23074-10-4 EINECS: 245-411-8 |