5-Methyl-2-furaldehyde ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A13264.22
A13264.14
A13264.22EA
100
EUR
A13264.22
A13264.14
5-Methyl-2-furaldehyde ≥98%
5-Methyl-2-furaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 620-02-0
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 186-188°
Beilstein Reference: 106895
MDL No.: MFCD00003232
Formule:
C₆H₆O₂ Kookpunt: 186…188 °C Dichtheid: 1,106 Vlampunt: 72 °C (161 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003232 CAS nummer: 620-02-0 EINECS: 210-622-6 |