1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N,N,N',N'-Tetramethylguanidine
SB01651.1 SB01651.10 SB01651.50
MAYBSB01651.1EA 0 EUR
MAYBSB01651.1 MAYBSB01651.10 MAYBSB01651.50
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Formule: C₅H₁₃N₃
MW: 115.18 g/mol
Kookpunt: 160
Smeltpunt: –30 °C
Dichtheid: 0.92 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 54
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008323
CAS nummer: 80-70-6
EINECS: 201-302-7
UN: 2920
ADR: 8 II