Molybdeenzuur MoO3_85
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10537.0E
A10537.22
A10537.36
A10537.0EEA
678
EUR
A10537.0E
A10537.22
A10537.36
Molybdeenzuur MoO3_85
Molybdeenzuur
CAS No.: 7782-91-4
MDL No.: MFCD00036287
Formule:
H₂MoO₄ MW: 161.95 g/mol Kookpunt: ∼300 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 300 Dichtheid: 3.1 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036287 CAS nummer: 7782-91-4 EINECS: 231-970-5 Merck Index: 13,06262 |