Water, UltraPure, sterile filtered
Leverancier: Rockland Immunochemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrogen oxide
MB-009-1000 MB-009-4000
ROCKMB-009-1000EA 124 EUR
ROCKMB-009-1000 ROCKMB-009-4000
Water, UltraPure, sterile filtered
Water
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kookpunt: 100
Smeltpunt: 0
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098