Water suitable for ion chromatography, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Hydrogen oxide
MQ100
00612-2.5L 00612-5L
00612-2.5LEA 54.5 EUR
00612-2.5L 00612-5L
Water suitable for ion chromatography, Supelco®
Water
Formule: H₂O
MW: 18.02 g/mol
Kookpunt: 100
Smeltpunt: 0
Dichtheid: 1 g/cm³ (4 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011332
CAS nummer: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66c87043737e047d8bff27c581f18ad666cd31dd&vid=0f14da23d91e07756af6de508674b503983b7e28&prid=web&clid=SAPDAM