Trinatriumhexafluoraluminaat ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Trisodium hexafluoroaluminate, Sodium hexafluoroaluminate(III)
44478.14 44478.22 44478.36
44478.14EA 59.8 EUR
44478.14 44478.22 44478.36
Trinatriumhexafluoraluminaat ≥99.9% (metals basis)
Trinatriumhexafluoraluminaat
Purity: 99.9% CAS No.: 13775-53-6 Molecular Formula: Na3AlF6 Formula Weight: 209.95 Physical Form: Powder Density: 2.90 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 1000° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003507
Formule: AlF₆Na₃
MW: 209.94 g/mol
Smeltpunt: 1000 °C
Dichtheid: 2.90
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003507
CAS nummer: 13775-53-6
EINECS: 237-410-6
UN: 3077
ADR: 9 III