Potassium tetrafluoroborate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 14075-53-7
Molecular Formula: BF4K
Formula Weight: 125.91
Refractive Index: 1.3245
Melting Point: 529°
Boiling Point: dec.
Merck Reference: 14,7686
MDL No.: MFCD00011395
Formule:
BF₄K Kookpunt: Dec. Smeltpunt: 529 °C Dichtheid: 2,50 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011395 CAS nummer: 14075-53-7 EINECS: 237-928-2 Merck Index: 14,7686 |