Sodium borohydride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Sodium tetrahydridoborate, Sodium tetrahydroborate
4051.1 4051.2
ROTH4051.1EA 0 EUR
ROTH4051.1 ROTH4051.2
Sodium borohydride
Sodium borohydride
Formule: NaBH₄
Smeltpunt: 400 °C
Dichtheid: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 69 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003518
CAS nummer: 16940-66-2
EINECS: 241-004-4
UN: 1426
ADR: 4.3,I
Merck Index: 13,08664