Sodium tetraphenylborate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 143-66-8
Molecular Formula: C24H20BNa
Formula Weight: 342.23
pH: 8
Melting Point:
Formule:
(C₆H₅)₄BNa Smeltpunt: >300 °C Dichtheid: 1,15 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011494 CAS nummer: 143-66-8 EINECS: 205-605-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,8690 |