Cesium chloride

Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

Synoniemen: Cesium Chloride

39552.01 39552.02
SERA39552.01EA 0 EUR
SERA39552.01 SERA39552.02
Cesium chloride
Cesium chloride
Formule: CsCl
Kookpunt: 1303 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 646 °C
Dichtheid: 3,7808 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010955
CAS nummer: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2
Merck Index: 13,02021

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR