Lithiumchloride, ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Ampuled under argon
Purity: 99.995%
CAS No.: 7447-41-8
Molecular Formula: LiCl
Formula Weight: 42.39
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 2.068
Melting Point: 605°
Boiling Point: 1325-1360°
Merck Reference: 14,5528
MDL No.: MFCD00011078
Formule:
LiCl Kookpunt: 1325…1360 °C Smeltpunt: 605 °C Dichtheid: 2,068 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011078 CAS nummer: 7447-41-8 EINECS: 231-212-3 Merck Index: 14,5528 |