Lithiumchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
3739.1 3739.2
ROTH3739.1EA 0 EUR
ROTH3739.1 ROTH3739.2
Lithiumchloride
Lithium chloride
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Kookpunt: 1382
Smeltpunt: 614
Dichtheid: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550