Lithiumchloride
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
P007.1 P007.2
ROTHP007.1EA 105 EUR
ROTHP007.1 ROTHP007.2
Lithiumchloride
Lithium chloride
Formule: LiCl
Kookpunt: 1382 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 614 °C
Dichtheid: 2,07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550