Lithiumchloride 99%, Reagent Grade
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
213233-100G 213233-2KG
213233-100GEA 51.4 EUR
213233-100G 213233-2KG
Lithiumchloride 99%, Reagent Grade
Lithium chloride
  • ≥95% for general laboratory use.
Formule: LiCl
MW: 42.39 g/mol
Kookpunt: 1.360 °C (1.013 hPa)
Smeltpunt: 605 °C
Dichtheid: 2.07 g/cm3 (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011078
CAS nummer: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Order Now
Specification Test Results
Assay 98.5 - 101.5 %