Kaliumperchloraat 99
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A11296.0E A11296.22 A11296.36
A11296.0EEA 280 EUR
A11296.0E A11296.22 A11296.36
Kaliumperchloraat 99
Kaliumperchloraat
Purity: 99% CAS No.: 7778-74-7 Molecular Formula: KClO4 Formula Weight: 138.55 Odour: Odourless Melting Point: 301-304° UN No.: 1489 MDL No.: MFCD00011362
Formule: ClKO₄
MW: 138.55 g/mol
Smeltpunt: 301…304 °C
Dichtheid: 2.52
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011362
CAS nummer: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
UN: 1489
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,07738