Natriumperchloraat ≥98.0% ACS, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
410241-2.5KG 410241-500G 410241-25KG
410241-2.5KGEA 1070 EUR
410241-2.5KG 410241-500G HONC410241-25KG
Natriumperchloraat ≥98.0% ACS, Fluka™
Natriumperchloraat
Formule: ClNaO₄
MW: 122.44 g/mol
Smeltpunt: 469 °C (ontbinding)
Dichtheid: 2.52 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003480
CAS nummer: 7601-89-0
EINECS: 231-511-9
UN: 1502
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08726
Order Now
Specification Test Results
Assay 98.0 - 102.0 %
pH (5 %, 25 °C) 6.0 - 8.0
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Calcium (Ca) Max. 0.02 %
Iron (Fe) Max. 5 ppm
Potassium (K) Max. 0.05 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Chloride (Cl) Max. 0.003 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %