Cesiumcarbonaat 99.99% (trace metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
278020100 278020500
ACRO278020100EA 40.1 EUR
ACRO278020100 ACRO278020500
Cesiumcarbonaat 99.99% (trace metals basis)
Cesiumcarbonaat
Formule: Cs₂CO₃
Smeltpunt: >400 °C
Dichtheid: 4,24 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010957
CAS nummer: 534-17-8
EINECS: 208-591-9
Merck Index: 13,02020
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %